方案
≥90% (HPLC)
表单
powder
杂质
≤0.5% Chlorophyll a
mp
183-185 °C (lit.)
ε (消光系数)
15.9 × 104 at 452 nm in diethyl ether (lit.)
5.61 × 104 at 644 nm in diethyl ether (lit.)
应用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H]C(=O)c1c(CC)c2cc3c(C)c4C(=O)[C@H](C(=O)OC)c5c6nc(cc7c(C)c(C=C)c(cc1n2)n7[Mg]n3c45)[C@@H](C)[C@@H]6CCC(=O)OC\C=C(/C)CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C55H71N4O6.Mg/c1-12-38-35(8)42-27-43-36(9)40(23-24-48(61)65-26-25-34(7)22-16-21-33(6)20-15-19-32(5)18-14-17-31(3)4)52(58-43)50-51(55(63)64-11)54(62)49-37(10)44(59-53(49)50)28-46-39(13-2)41(30-60)47(57-46)29-45(38)56-42;/h12,25,27-33,36,40,51H,1,13-24,26H2,2-11H3,(H-,56,57,58,59,60,62);/q-1;+2/p-1/b34-25+;/t32-,33-,36+,40+,51-;/m1./s1
InChI key
NSMUHPMZFPKNMZ-VBYMZDBQSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 定量分析单品种初榨橄榄油样品中的类胡萝卜素和叶绿素
- 通过感官评价和荧光光谱法研究叶绿素和卟啉在乳制品光氧化中的作用
- 分析分光光度法和荧光分光光度法测定叶绿素a/b比的应用限制
- 研究葡萄藤叶的叶绿素a&b含量和颜色变化
生化/生理作用
包装
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)