Key Documents
C4692
Sigma-Aldrich
Utility carriers, Nalgene®
L × W × H 14 3/4 in. (375 mm) × 9 1/2 in. (241 mm) × 6 in. (153 mm)
别名:
laboratory storage, plastic storage box
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
high-density polyethylene
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Nalgene® 7130-0010
長度 × 寬度 × 高度
14 3/4 in. (375 mm) × 9 1/2 in. (241 mm) × 6 in. (153 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Resilient. Molded-in center divider and handle. Stackable when empty for compact storage.
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries