無菌
sterile-filtered
品質等級
形狀
liquid
濃度
50 ×
技術
cell culture | plant: suitable
應用
agriculture
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
相关类别
一般說明
BG-11蓝细菌培养基淡水溶液是50x的化学原液,用于制备BG-11蓝细菌培养基,培养集胞藻Synechocystis 6803、念珠藻Nostoc PCC 9104和念珠藻PCC 9025等蓝细菌。
應用
BG-11蓝细菌培养基淡水溶液已用于:
- 培养聚球藻(Synechococcus)
- 培养微小小球藻(Chlorella minutissima)
- 作为稀释剂,用于测定铜绿微囊藻在不同温度下的生长速率
公式變體
含有主要盐类和微量金属。