Merck
C2154
Sigma-Aldrich
CAPSO 钠盐
别名:
3-(环己基氨基)-2-羟基-1-丙磺酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C9H18NO4SNa
分子量:
259.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥98% H2SO4 basis (anhydrous, titration)
品質等級
形狀
crystalline powder
有用的pH值範圍
8.9-10.3
pKa (25 °C)
9.6
溶解度
water: 0.143 g/mL, clear, colorless
應用
diagnostic assay manufacturing
SMILES 字串
[Na+].OC(CNC1CCCCC1)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C9H19NO4S.Na/c11-9(7-15(12,13)14)6-10-8-4-2-1-3-5-8;/h8-11H,1-7H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
GGPORGHJKBOGDV-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)