Merck
C1907
钙调磷酸酶 来源于牛大脑
lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein
别名:
PP2B, 磷蛋白磷酸水解酶, 蛋白磷酸酶 2B, 调节因子结合蛋白, 钙/钙调素活化的蛋白磷酸酶, 钙调素结合蛋白
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
关于此项目
化学文摘社编号:
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
≥2,500 units/mg protein
Biological source:
bovine
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
biological source
bovine
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥2,500 units/mg protein
mol wt
dimer ~77 kDa, subunit mol wt 19-58 kDa
composition
Protein, 0.3-1.7% Lowry
solubility
H2O: soluble
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
Calcineurin (CaN) comprises CaN A and CaN B subunits. It exists as a heterodimer with a calmodulin-binding domain, catalytic site, a CaN B binding domain, and an autoinhibitory domain.
Application
Calcineurin from bovine brain has been used:
  • as a positive control in western blot analysis of oocytes and cumulus cells proteome
  • as a positive control in calmodulin (CaM)-agarose binding assay
  • to test its phosphatase activity in the presence of okadaic acid
Biochem/physiol Actions
大脑中发现的主要钙调素结合蛋白。与 T 细胞活化和阿尔茨海默病中 τ 蛋白的过磷酸化有关的关键酶。
钙调磷酸酶是一种环孢菌素敏感、钙调节的丝氨酸-苏氨酸蛋白质磷酸酶,具有较广的底物特异性。它是大脑中发现的主要钙调素结合蛋白。最早鉴定为一种磷酸二酯酶 3′:5′ 环核苷酸 (PDE) 的钙调素活化抑制剂,钙调磷酸酶对腺苷酸环化酶具有类似的作用。是与 T 细胞活化相关的关键酶。也与阿尔茨海默病中 τ 蛋白的过磷酸化有关,并且已显示出可阻碍分化型 PC12 细胞中 τ 蛋白进行钙蛋白酶介导的蛋白质水解的特性。
Calcineurin (CaN) activity is stimulated by nickel (Ni2+) and manganese (Mn2+) ions. It participates in the coupling of Ca2+ signals. CaN may regulate oocyte growth and meiotic maturation in porcine. It also participates in gene regulation, cell survival, and death.
Physical form
冻干粉,含 0.5% EGTA,缓冲盐及稳定剂。
Analysis Note
Sigma 在含 65mM KCl、8mM MgSO4 以及 0.3% 白蛋白且 pH 为 7.5 的 80mM Tris 中测试了其活性。
Other Notes
当与两单位活化剂 (P 2277) 以及 0.1mM Ca2+ 置于酶偶联系统中分析时,在 pH 7.5 和 30°C 下,一单位本品可以对活化的磷酸二酯酶 3′:5′-环核苷酸 (P 9529) 造成 50% 的抑制。
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
全球贸易项目编号
货号GTIN
C1907-100UN04061833628997