Merck
C1603
Sigma-Aldrich
抗 钙通道(α 1C 亚基)(L-型电压门控 Ca2+ 通道) 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
Anti-CACH2, Anti-CACN2, Anti-CACNL1A1, Anti-CCHL1A1, Anti-CaV1.2, Anti-LQT8, Anti-TS, Anti-TS. LQT8
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human, rat, mouse, rabbit
技術
immunohistochemistry: suitable using Rat brain sections
western blot: 1:200 using Rat brain and rat heart membranes
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
mouse ... Cacna1c(12288)
一般說明
电压门控钙通道 L 型 (L—型 VGCC) 是一种高电压激活的通道,对细胞钙离子浓度发挥时空控制作用,调节神经递质释放、激素分泌、肌肉收缩、电活动、细胞代谢和增殖、基因表达和神经元存活等功能。钙依赖性过程在突触修饰中很重要,因此钙通道功能的改变可能对突触可塑性和年龄相关的神经退行性疾病都很重要。钙通道拮抗剂用作抗心律失常药和治疗高血压,甚至在帕金森病中可能具有神经保护作用。钙离子通道 α1C 亚基是一种成孔亚基,与 βC 类 L 型钙通道的膜靶向所必需的信号。
特異性
抗电压门控钙通道 α1C 亚基识别 α用免疫印迹法在大鼠脑和大鼠心脏膜中检测 1C 亚基。已证实大鼠、小鼠、兔和人的反应性。
免疫原
对应于大鼠 α848-865 位氨基酸的合成肽1C.
應用
兔多克隆抗钙通道 α用抗体标记 C 类 L 型钙通道亚基 α1C 通过免疫细胞化学和免疫组织化学 (IHC) 技术(如 ELISA、免疫印迹和免疫沉淀)进行检测和定量。用作探针以确定钙通道亚单位 α 的存在和作用C 类 L 型电压门控 Ca 2 + 通道亚基复合物中的 1C。
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
免疫组织化学(1篇论文)
抗钙通道(α1C 亚基)(L 型电压门控Ca2+通道)兔源抗体可用于:
  • SDS-PAGE
  • 蛋白质印迹
  • 免疫共沉淀
外觀
从含有 1% 牛血清白蛋白和 0.05% 叠氮化钠的磷酸盐缓冲盐水 (pH 7.4) 冻干。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Functional coupling of the metabotropic glutamate receptor, InsP3 receptor and L-type Ca2+ channel in mouse CA1 pyramidal cells
Kato HK, et al.
The Journal of Physiology, 590(13), 3019-3034 (2012)
A S Axelsson et al.
Nature communications, 8, 15652-15652 (2017-06-07)
Type 2 diabetes (T2D) is characterized by insulin resistance and impaired insulin secretion, but the mechanisms underlying insulin secretion failure are not completely understood. Here, we show that a set of co-expressed genes, which is enriched for genes with islet-selective
Calcium channel function and regulation in beta1-and beta2-adrenoceptor transgenic mice
Foerster K, et al.
Naunyn-Schmiedeberg'S Archives of Pharmacology, 369(5), 490-495 (2004)
Suwakon Wongjaikam et al.
Scientific reports, 7, 44460-44460 (2017-03-14)
Intracellular calcium [Ca
Meng Zhao et al.
Frontiers in cardiovascular medicine, 9, 872977-872977 (2022-06-18)
Calcium voltage-gated channel subunit alpha1 C (CACNA1C) plays a critical role in many vascular physiological and pathological processes. Determining its tissue-specific expression pattern and clarifying the underlying molecular mechanisms are necessary and meaningful. We selected several representative vessels from normal