Merck
B1502
Sigma-Aldrich
脑提取物 来源于牛大脑
Type I, Folch Fraction I
别名:
牛脑提取物
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
生物源
bovine brain
種類
Type I
形狀
powder
脂質類型
phosphoglycerides
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
脑提取物具有高含量的脂质,尤其是多不饱和脂肪酸(PUFA)。黑质和纹状体的提取物中铁含量很高。
應用
牛脑的脑提取物已被用于:
  • 在脂质结合试验中用于制备小的单层囊泡
  • 在脂质体和蛋白质自聚集测定中,有助于磷酸肌醇的回收,并终止磷脂酰肌醇5-磷酸(PtdIns5P)和PtdIns4P检测的反应
生化/生理作用
脑脂质可参与细胞信号转导、膜组织、运输蛋白修饰、相互作用和能量存储。
包裝
密封安瓿瓶。
成分
包含磷脂酰肌醇、磷脂酰丝氨酸和其他脑脂质。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Structure and dynamics of helix-0 of the N-BAR domain in lipid micelles and bilayers
Low C, et al.
Biophysical Journal, 95(9), 4315-4323 (2008)
Cholesterol and Fat Metabolism in Alzheimer?s Disease
Drug Discovery Approaches for the Treatment of Neurodegenerative Disorders, 161-193 (2017)
Structural and dynamic changes in human annexin VI induced by a phosphorylation-mimicking mutation, T356D
Freye-MC, et al.
Biochemistry, 42(3), 620-630 (2003)
Lipid binding regulates synaptic targeting of PICK1, AMPA receptor trafficking, and synaptic plasticity
Jin W, et al.
The Journal of Neuroscience, 26, 2380-2390 (2006)
Measurement of phosphoinositides in the zebrafish Danio rerio
Jones DR, et al.
Nature Protocols, 8(6), 1058-1058 (2013)