Key Documents
AV32363
Sigma-Aldrich
抗-TBX19 兔抗
IgG fraction of antiserum
别名:
抗-T-box 19
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
48 kDa
物種活性
rat, horse, human, rabbit, guinea pig, bovine, dog, mouse
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TBX19(9095)
一般說明
TBX19是系统发生保守的基因家族的成员,该家族共享一个共同的DNA结合结构域T-box。T-box基因编码参与发育过程调节的转录因子。TBX19是小鼠Tbx19/Tpit基因的人类直系同源基因。在小鼠中的研究表明,Tpit蛋白仅存在于表达垂体阿黑皮素原(POMC)的两个谱系中,即促肾上腺皮质激素细胞和黑素细胞刺激素细胞。在单一性垂体POMC衍生的ACTH缺乏症患者中发现了人类直系同源基因的突变,表明该基因在垂体POMC谱系分化中起着至关重要的作用。
免疫原
靶向人TBX19 N末端区域的合成肽
應用
兔多克隆抗TBX19抗体用于标记T-box 19,以通过免疫细胞化学和免疫组化(IHC)技术进行检测和定量。它用作探针来确定T-box 19在垂体限制的阿黑皮素原(POMC)表达中的存在和作用。
生化/生理作用
TBX19是系统发生保守的基因家族的成员,该家族共享一个共同的DNA结合结构域T-box。T-box基因编码参与发育过程调节的转录因子。TBX19是小鼠Tbx19/Tpit基因的人类直系同源基因。在小鼠中的研究表明,Tpit蛋白仅存在于表达垂体阿黑皮素原(POMC)的两个谱系中,即促肾上腺皮质激素细胞和黑素细胞刺激素细胞。在单一性垂体POMC衍生的ACTH缺乏症患者中发现了人类直系同源基因的突变,表明该基因在垂体POMC谱系分化中起着至关重要的作用。
序列
合成肽位于以下区域内: KPSDGTVSHLLNVVESELQAGREKGDPTEKQLQIILEDAPLWQRFKEVTN
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3