主要文件
AMAB91189
Sigma-Aldrich
单克隆抗-MCU 小鼠抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL3576, purified immunoglobulin
别名:
C10orf42, CCDC109A, FLJ46135
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
CL3576, monoclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
加強驗證
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
immunoblotting: 1 μg/mL
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
同型
IgG1
免疫原序列
TRQEYVYPEARDRQYLLFFHKGAKKSRFDLEKYNQLKDAIAQAEMDLKRLRDPLQVHLPLRQIGE
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MCU(90550)
免疫原
线粒体钙单向转运蛋白
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST93522
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有 40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Marta Canato et al.
Frontiers in physiology, 10, 1142-1142 (2019-10-15)
Mice (Y522S or YS), carrying a mutation of the sarcoplasmic reticulum (SR) Ca2+ release channel of skeletal muscle fibers (ryanodine receptor type-1, RyR1) which causes Ca2+ leak, are a widely accepted and intensively studied model for human malignant hyperthermia (MH)
Linlin Gu et al.
Redox biology, 26, 101307-101307 (2019-09-02)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a progressive disease with an increased mortality. Metabolic reprogramming has a critical role in multiple chronic diseases. Lung macrophages expressing the mitochondrial calcium uniporter (MCU) have a critical role in fibrotic repair, but the contribution