主要文件
ADF356307-EP
Adapter for Eppendorf® F-35-6-30 Rotor
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube, large rotor bore, pack of 2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103911
特点
Holds 7 - 15 mL tubes
holds 1 x 7 - 15 mL round-bottom tube and blood collection tube
包装
pack of 2
制造商/商品名称
Eppendorf® 022654524 (NA)
参数
7,005 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
直径
16 mm
相容性
for use with Rotor F-35-6-30 (large rotor bore)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor F-35-6-30.
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)