Merck
A9041
Sigma-Aldrich
精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸-丝氨酸
≥95% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H27N7O8
CAS号:
分子量:
433.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
成份
Peptide content, ~70%
技術
cell culture | mammalian: suitable
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C15H27N7O8/c16-7(2-1-3-19-15(17)18)12(27)20-5-10(24)21-8(4-11(25)26)13(28)22-9(6-23)14(29)30/h7-9,23H,1-6,16H2,(H,20,27)(H,21,24)(H,22,28)(H,25,26)(H,29,30)(H4,17,18,19)/t7-,8-,9-/m0/s1
InChI 密鑰
NNRFRJQMBSBXGO-CIUDSAMLSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Amino Acid Sequence
Arg-Gly-Asp-Ser
一般說明
四肽精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸-丝氨酸 (RGDS) 是纤维连接蛋白细胞附着域的关键组分。最初发现 RGDS 序列可促进大鼠肾成纤维细胞 (NRKcells) 与纤连蛋白和与蛋白包覆塑料偶联的合成纤连蛋白肽结合。进一步研究表明,游离的 RGDS 肽可抑制 NRK 细胞与纤连蛋白包覆底物的结合。RGDS 序列已被证明存在于其他几种蛋白质中,如 大肠杆菌 λ受体 和辛德毕斯外壳蛋白。RGDS 也是梅毒菌梅毒螺旋体粘附的靶序列。
RGDS 已被证明可阻断纤维蛋白原诱导的完整红细胞聚集和纤维蛋白原与红细胞膜的特异性结合。已研究 RGDS 对培养的人肾小球系膜细胞中转化生长因子 ß1 (TGFß1) mRNA 表达和分泌的影响。RGDS 已被用于研究海绵藻 (Suberites domuncula) 培养细胞中整合素介导的信号转导。已证实 RGDS
可减轻结核分枝杆菌与小鼠肺泡巨噬细胞的结合
應用
Arg-Gly-Asp-Ser用于:
  • 研究其对大鼠细胞附着的影响
  • 分析纤维蛋白原与红细胞通过整合素相关受体发生的相互作用
  • 预处理细胞,评估整合素在细胞附着过程中的作用
  • 试验其与血小板分泌、纳米片吸附的蛋白竞争结合糖蛋白IIIa(GPIIIa)的情况
包裝
无底玻璃瓶。内含物在插入的融合锥体内。
準備報告
本品可溶于水 (1 mg/mL),得到
澄清、无色溶液。
其他說明
从 0.1%TFA 水溶液冻干
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
A few immobilized thrombins are sufficient for platelet spreading
Okamura Y, et al.
Biophysical Journal, 100(2) (2011)
Lian Leng et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(27), 3650-3658 (2012-06-21)
The one-step, continuous formation of mosaic hydrogel sheets is presented. A microfluidic device allows controllable incorporation of secondary biopolymers within a flowing biopolymer sheet followed by a cross-linking step that retains the microscale composition. Information is encoded; mosaic stiffness and
Integrin-associated protein (CD47) is a putative mediator for soluble fibrinogen interaction with human red blood cells membrane
De OS, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1818(3), 481-490 (2012)
Masataka Yokode et al.
British journal of cancer, 130(9), 1552-1560 (2024-03-10)
No specific biomarker for immune checkpoint inhibitor (ICI)-induced colitis has been established. Previously, we identified anti-integrin αvβ6 autoantibodies in >90% of patients with ulcerative colitis (UC). Given that a subset of ICI-induced colitis is similar to UC, we aimed to
Integrin and extracellular matrix interactions regulate engraftment of transplanted hepatocytes in the rat liver
Kumaran V, et al.
Gastroenterology, 129(5), 1643-1653 (2005)
商品
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
组织工程已成为治疗受损或患病的器官和组织(例如血管和尿囊)的关键治疗工具。