化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white
溶解度
DMSO: ≥20 mg/mL
SMILES 字串
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCOC(=O)C2=C(COCCN)NC(C)=C(C2c3ccccc3Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
InChI 密鑰
ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
其他客户在看
商品
We offers many products related to calcium channels for your research needs.
We offers many products related to calcium channels for your research needs.
我们提供多种与钙通道相关的产品以满足您的各类研究需求。
We offers many products related to calcium channels for your research needs.
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门