生物源
goat
品質等級
共軛
agarose conjugate
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
saline suspension
物種活性
mouse
標籤範圍
≥5 mg per mL
技術
Ouchterlony double diffusion: suitable
容量
0.4 mg binding capacity
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
IgM 是一种调节体液免疫反应的糖蛋白抗体。小鼠IgM参与调节B细胞记忆。该抗体同种型还涉及与小鼠1型糖尿病发病机理相关的自身免疫反应的发展。
当针对纯化的小鼠IgA、IgG(所有亚类)和IgM骨髓瘤蛋白进行测试时,山羊抗小鼠IgM(μ-链特异性)-琼脂糖抗体对小鼠IgM具有特异性。
当针对纯化的小鼠IgA、IgG(所有亚类)和IgM骨髓瘤蛋白进行测试时,山羊抗小鼠IgM(μ-链特异性)-琼脂糖抗体对小鼠IgM具有特异性。
IgM以五聚体形式存在,由腹膜B细胞分泌。IgM是一种脊椎动物中高度保守的抗体,在免疫应答过程中早期表达。
應用
为了分离与 IgM 重链融合的嵌合蛋白,将CHO 上清液在装有琼脂糖连接的山羊抗小鼠 IgM mu 链特异性色谱柱上进行电泳。
山羊抗小鼠 IgM(μ-链特异性)琼脂糖抗体可用于原代脾细胞的琼脂糖结合测定,以及可溶性晶状体蛋白和骨髓性白血病细胞系的免疫沉淀。
山羊抗小鼠IgM(μ-链特异性)琼脂糖抗体可用于免疫沉淀反应和ChIP测定。该产品也可用于Ouchterlony双扩散应用。
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
染色质免疫沉淀分析(1篇论文)
染色质免疫沉淀分析(1篇论文)
生化/生理作用
IgM显示出多反应和自动反应功能。它可通过介导基于组织的分子的清除在组织动态平衡中起关键作用。IgM具有与N-连接的糖基化位点,其中糖分别为甘露糖、半乳糖、N-乙酰氨基葡萄糖和唾液酸。IgM在吞噬凋亡细胞中发挥关键作用。血清IgM水平降低会导致自身免疫反应增强,并增加感染风险。IgM连接的琼脂糖树脂经检测是有效的结合物结合。
外觀
悬浮于含保存剂的0.5 M NaCl中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
A role for lengsin, a recruited enzyme, in terminal differentiation in the vertebrate lens
Wyatt K, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(10), 6607-6615 (2008)
James P Hewitson et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 187(9), 4764-4777 (2011-10-04)
Heligmosomoides polygyrus is a widely used gastrointestinal helminth model of long-term chronic infection in mice, which has not been well-characterized at the antigenic level. We now identify the major targets of the murine primary Ab response as a subset of
O-GlcNAc transferase and O-GlcNAcase interact with Mi2beta at the Agamma-globin promoter
Zhang Z, et al.
The Journal of Biological Chemistry, jbc-M116 (2016)
David L Pflugh et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 169(9), 5130-5136 (2002-10-23)
Most hemopoietic cells express one or more members of the Ly-6 supergene family of small glycosylphosphatidylinositol-linked proteins. Although levels of Ly-6 proteins vary with stages of differentiation and activation, their function largely remains unknown. To ascertain whether ligands for Ly-6
Yingjie Zhang et al.
Journal of cellular biochemistry, 102(5), 1256-1270 (2007-05-02)
CCAAT/enhancer binding proteindelta (C/EBPdelta) gene transcription is highly induced in G(0) growth arrested mammary epithelial cells and "loss of function" alterations in C/EBPdelta have been reported in human breast cancer. To gain a better understanding of the positive and negative