生物来源
Streptomyces sp.
质量水平
方案
~98% (HPLC)
表单
powder
旋光性
[α]/D alpha: 28/D (Rotation: -315 degrees (c=0.25% in methanol))
颜色
red to orange red, powder
mp
251-253
溶解性
DMSO: 1 mg/mL
ethanol: soluble
抗生素抗菌谱
neoplastics
作用机制
DNA synthesis | interferes
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2ccc(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
InChI key
RJURFGZVJUQBHK-IIXSONLDSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
注意
制备说明
其他说明
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)