Merck
89268
Sigma-Aldrich
荧光 IEF-Marker pI 9.5 溶液
3 mg/mL in 8 mM HCl
别名:
IEF-Marker fluorescent pI 9.5
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41105336
NACRES:
NA.26
浓度
3 mg/mL in 8 mM HCl
荧光
λex 325 nm; λem 415 nm in 0.1 M carbonate pH 9.5
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
储存温度
2-8°C
一般描述
通过 0.45μ 过滤m 膜过滤器
应用
适合作为 HPCE 和 IEF 凝胶的 IEF 标记物
重悬
在 HPCE 中,标记物应在合适的两性电解质溶液(例如 2% 两性电解质 3-10)中按 1:100 稀释,紫外检测波长为 280 nm(20 °C)。用于 IEF 凝胶时,溶液可直接上样到凝胶上(最大 1μl/路径)。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.