Merck
76216
木瓜蛋白酶 来源于番木瓜
solution, light brown, ≥10 U/mg protein (~25 mg/ml)
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
变更视图
关于此项目
化学文摘社编号:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
42030311
EC Number:
232-627-2
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥10 U/mg protein (~25 mg/ml)
Biological source:
papaya
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
biological source
papaya
Quality Segment
form
solution
specific activity
≥10 U/mg protein (~25 mg/ml)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
color
light brown
storage temp.
2-8°C
General description
木瓜蛋白酶是一种天然存在于木瓜(Carica papaya L.)中的蛋白水解酶。可以从切开的未成熟木瓜的乳胶中获得。木瓜蛋白酶属于半胱氨酸蛋白酶家族。它是一种球状单链蛋白质,由四个二硫桥和催化基础残基组成。木瓜蛋白酶由全α-结构域和反平行片β-结构域组成。
Application
木瓜蛋白酶被用作嫩肉精。它还被用于在原代细胞培养物制备中分解组织。
从番木瓜提取的木瓜蛋白酶已用于:
  • 酶解大鼠皮质以提取用于细胞培养的星形胶质细胞
  • 研究对羊驼精浆粘度和精子功能的影响
  • 研究对犀牛精子产量和低温存活率的影响
Biochem/physiol Actions
木瓜蛋白酶是一种可切割肽键的半胱氨酸蛋白酶,并且已知可切割抗体的Fc部分。
木瓜蛋白酶对许多生物体的生物过程起重要作用。它对蛋白质、氨基酸酯和酰胺连接以及短链肽具有蛋白水解活性。木瓜蛋白酶倾向于切割碱性氨基酸如精氨酸、苯丙氨酸和赖氨酸的肽键。它在药物发现、制药、食品、烘焙和乳制品行业有广泛的应用。
Other Notes
1 U对应于在pH 6.2和25°C下,每分钟水解1 μmol N-苯甲酰基-L-精氨酸乙酯(BAEE,货号 12880)所需的酶量
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 木瓜蛋白酶 来源于番木瓜
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)