Merck
63124
Sigma-Aldrich
ε-Carotene
≥95.0% (HPLC)
别名:
(6R,6′R)-ε,ε-Carotene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H56
CAS号:
分子量:
536.87
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
品質等級
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
solid
&lambda ;
in hexane (with 2% dichloromethane)
紫外吸收
λ: 440 nm±5 nm Amax
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(/C=C/[C@H]1C(C)=CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\[C@@H]2C(C)(C)CCC=C2C)C
InChI
1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-28,37-38H,15-16,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+/t37-,38-/m0/s1
InChI 密鑰
QABFXOMOOYWZLZ-GDBZIMIPSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Oxidative Damage to Plants: Antioxidant Networks and Signaling (2014)