Merck
62302
Sigma-Aldrich
脂肪酶 来源于皱褶假丝酵母
lyophilized, powder (fine), 15-25 U/mg
别名:
CCL
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
NACRES:
NA.54
生物来源
fungus (Candida rugosa)
表单
lyophilized solid
powder (fine)
质量
lyophilized
比活
15-25 U/mg
分子量
Mr ~67000
储存温度
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
研究领域:细胞信号传导
脂肪酶是α/β水解酶折叠超家族的一员,可在多种组织中表达,包括肝脏、脂肪细胞、小肠和内皮表面。
应用
来自皱褶假丝酵母(Candida rugosa)的脂肪酶已被用于手性化合物的拆分和生物柴油的酯交换生产。
  • 用于研究不同脂肪酶在氧化石墨烯载体上的固定,从而实现高效生物催化。
  • 生化/生理作用
    已知皱纹念珠菌脂肪酶可催化水解反应,尤其是蓖麻油酸的产生。
    脂肪酶可催化三酰基甘油水解成甘油和游离的脂肪酸。
    单位定义
    1U 对应于在 pH8.0 和 40℃ 下每分钟释放 1 μmol 油酸的酶量(三油精,货号 62314 作为底物)
    其他说明
    一种适用于外消旋酸和醇的制备分辨率的高度立体定向催化剂;立体选择性酯的合成;温和的中性条件下的苄基烷基酯交换反应;某些脂肪酶的对映选择性:综述
    象形图
    Health hazard
    警示用语:
    Danger
    危险声明
    预防措施声明
    危险分类
    Resp. Sens. 1
    储存分类代码
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 1
    Not applicable
    个人防护装备
    Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
    历史批次信息供参考:
    分析证书(COA)
    访问文档库
    A. Gutman et al.
    Tetrahedron, 48, 8775-8775 (1992)
    Lipase enzymes on graphene oxide support for high-efficiency biocatalysis
    Hermanova S, et al.
    Applied Materials Today, 5, 200- 208 (2016)
    Y. Ikushima et al.
    Chemistry Letters (Jpn), 109-109 (1993)
    B Cambou et al.
    Biotechnology and bioengineering, 26(12), 1449-1454 (1984-12-01)
    Lipase from Candida cylindracea has been found to be a highly stereospecific catalyst suitable for preparative resolution of racemic acids and alcohols. Using (R, S)-2-(p-chlorophenoxy) propionic acid (whose R isomer is a herbicide) and (R, S)-sec-butanol (a versatile synthon) as
    Biochemistry, Lipase
    Pirahanchi Y and Sharma S
    StatPearls [Internet] (2023)