产品线
BioReagent
方案
≥95% (HPLC)
表单
powder
mp
275 °C (dec.) (lit.)
荧光
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
适用性
suitable for fluorescence
SMILES字符串
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
InChI
1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
InChI key
BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
- 它有两个波长的最大吸光度(465 和 490nm)。
- 它的荧光发射在 515nm处(最大)随 pH 值的变化而增大,生理范围为 6-7.4。
应用
其他说明
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
商品
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。