生物源
synthetic
品質等級
化驗
98.5-102% (KT)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D +20.5±2°, c = 6% in 5 M HCl
顏色
white
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O8.Ca.4H2O/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;;;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;4*1H2/q;+2;;;;/p-2/t1-,2-,3-,4+;;;;;/m0...../s1
InChI 密鑰
ZQWFSIZRQANUDA-WQMSYZFBSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3