About This Item
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
推荐产品
蒸汽密度
3.7 (vs air)
质量水平
蒸汽压
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
等级
puriss. p.a.
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
867 °F
expl. lim.
7 %
杂质
≤0.4% toluene (GC)
≤0.6% m- and p-xylene (GC)
蒸发残留物
≤0.002%
折射率
n20/D 1.505 (lit.)
n20/D 1.505
沸点
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
溶解性
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
密度
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
痕量阳离子
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES字符串
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
89.6 °F - closed cup
闪点(°C)
32.0 °C - closed cup