Merck
442410
Sigma-Aldrich
氢氧化锂
reagent grade, 98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
LiOH
CAS号:
分子量:
23.95
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
方案:
98%
等级:
reagent grade
表单:
chips or granules
flakes or chunk(s)
pellets
溶解性:
water: soluble 71 g/L at 20 °C
等级
reagent grade
质量水平
方案
98%
表单
chips or granules
flakes or chunk(s)
pellets
mp
470 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 71 g/L at 20 °C
SMILES字符串
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氢氧化锂 (LiOH) 是一种碱金属氢氧化物。电解时水中的氯化锂溶液形成LiOH。 在呼吸器和潜艇中,它被用来吸收二氧化碳。据报道,已有关于在LiOH电解质水溶液中用循环伏安法、X 射线衍射、X 射线光电子能谱 (XPS) 和傅里叶变换红外光谱 (FTIR) 进行二氧化钛 (TiO 2 ) 氧化还原机理的研究。
应用
氢氧化锂可用于以下过程:
  • 锂掺杂氧化锌薄膜的合成。
  • 甘油反应制备甘油锂氧化物/氢氧化物催化剂。
  • Michael 加成生成不饱和酮的催化剂-二羰基化合物。
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 605-605 (1994)
Lithium Hydroxide-Catalyzed Conjugate Addition of β-Dicarbonyl Compounds.
Bonadies F, et al.
ChemInform, 26(23) (1995)
Production of biodiesel with lithium glyceroxide.
Wang E, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 160, 621-628 (2015)
Electrochemical behavior of anatase TiO2 in aqueous lithium hydroxide electrolyte.
Manickam M, et al.
J. Appl. Electrochem., 36(5), 599-602 (2006)
Low-Temperature, Solution-Processed and Alkali Metal Doped ZnO for High-Performance Thin-Film Transistors.
Park SY, et al.
Advanced Mat., 24(6), 834-838 (2012)