Merck
414069
Sigma-Aldrich
氧化铝
pellets, 3 mm
别名:
氧化铝
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Al2O3
CAS号:
分子量:
101.96
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12000000
PubChem化学物质编号:
NACRES:
SB.52
表单
pellets
质量水平
粒径
3 mm
mp
2040 °C (lit.)
SMILES字符串
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
氧化铝(alumina)是制造陶瓷的一种常用原料。它是一种良好的电绝缘体,在高温下具有稳定性和耐化学性。氧化铝是一种铝的重要来源,并已通过高铝钢包炉精炼渣制备而成。它可通过 Lobry de Bruyn-Alberda van Ekenstein 转化而提高醛糖对酮糖转化的反应速率。它是 NOx 储存催化剂(NSC)的关键组成部分,NSC 可用于去除贫燃发动机废气中的氮氧化物。一项对晶体硅上氧化铝在的表面钝化特性研究展示出了其能够应用于硅太阳能电池生产的诸多优势。
应用
氧化铝可用作制造光纤放大器和高功率光纤激光器的掺杂剂。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Aldose-ketose interconversion in pyridine in the presence of aluminium oxide.
Ekeberg D, et al.
Carbohydrate Research, 342(14), 1992-1997 (2007)
High contrast laser marking of alumina.
Penide J, et al.
Applied Surface Science, 336, 118-128 (2015)
Study on the mechanism of the reaction of NO2 with aluminium oxide.
Apostolescu N, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 51(1), 43-50 (2004)
Alumina extraction from high-alumina ladle furnace refining slag.
Zhou Y, et al.
Hydrometallurgy, 140, 14-19 (2013)
Advances in the surface passivation of silicon solar cells.
Schmidt J, et al.
Energy Procedia, 15, 30-39 (2012)