等级
ACS reagent
puriss. p.a.
质量水平
Agency
reag. ISO
蒸汽密度
2.5 (vs air)
蒸汽压
25.8 psi
表单
liquid
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.001% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% benzene (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
沸点
40-60 °C (≥ 90%)
碘值
≤0.3
密度
0.640-0.655 g/mL at 20 °C
痕量阳离子
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.02 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
其他说明
货号为32299-4X2.5L-M的商品将会停产。请订购单瓶装32299-2.5L-M号商品,其物理特性及规格上与停产商品完全一样。
货号为32299-6X1L的商品将会停产。请订购单瓶装32299-1L号商品,其物理特性及规格上与停产商品完全一样。
货号为32299-6X1L-M的商品将会停产。请订购单瓶装32299-1L-M号商品,其物理特性及规格上与停产商品完全一样。
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
<-5.8 °F
闪点(°C)
< -21 °C