Merck
207896
Sigma-Aldrich
碱式碳酸铜
reagent grade
别名:
盐基性碳酸铜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CuCO3 · Cu(OH)2
CAS号:
分子量:
221.12
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
等級
reagent grade
形狀
powder
濃度
50.0-57.0% Cu (EDTA titration)
SMILES 字串
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI 密鑰
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
碱式碳酸铜 (II) 天然存在于天青石和孔雀石中。在加热时,经过分解形成铜 (II) 氧化物、二氧化碳和水。碳酸铜 (II) 具有较高的初始放电容量,被认为是锂离子电池负极材料的理想选择。
應用
碱式碳酸铜 (II) 与不同的配体一起形成了迈克尔受体、烯烃和炔烃“水上” β-硼化的有效催化体系。
碱式碳酸铜 (II)(碱式碳酸铜,碱式碳酸铜(II))可用于制备胶体铜。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
其他客户在看
Basic CuCO3/ligand as a new catalyst for'on water'borylation of Michael acceptors, alkenes and alkynes: application to the efficient asymmetric synthesis of ?-alcohol type sitagliptin side chain.
Stavber G and Casar Z.
Applied Organometallic Chemistry, 27(3), 159-165 (2013)
Preparation and characterization of basic carbonates as novel anode materials for lithium-ion batteries.
Shao L, et al.
Ceramics International, 40(2), 3105-3116 (2014)
Gerrans GC, et al.
Sasol Encyclopaedia of Science and Technology (2004)
Daintith J
The facts on file dictionary of chemistry, 60-60 (2014)
Preparation and characterization of uniform particles of pure and coated metallic copper.
Hsu WP, et al.
Powder Technology, 63(3), 265-275 (1990)