Merck
Y0001970
甲酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCOOH
CAS号:
分子量:
46.03
Beilstein:
1209246
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
pharmaceutical primary standard
蒸汽密度
1.6 (vs air)
蒸汽压
44.8 mmHg ( 20 °C)
自燃温度
1004 °F
expl. lim.
57 %
制造商/商品名称
EDQM
折射率
n20/D 1.370 (lit.)
沸点
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
pharmaceutical
包装形式
neat
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
应用
甲酸(EP参考标准品)仅用于欧洲药典中明确规定的实验室测试用途。
包装
本品按照现行药典要求提供。有关当前单位数量,请见EDQM 参考目录
其他说明
可能适用相应的销售限制。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
121.1 °F - closed cup
闪点(°C)
49.5 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)