Y0000472
Cabergoline
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
别名:
1-Ethyl-3-(3′-dimethylaminopropyl)-3-(6′-allylergoline-8′β-carbonyl)urea, 1-[(6-Allylergoline-8β-yl)carbonyl]-1-[3-(dimethylamino)-propyl]-3-ethylurea, Cabaser, Dostinex, FCE-21336
About This Item
推荐产品
等级
pharmaceutical primary standard
API类
cabergoline
制造商/商品名称
EDQM
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1
InChI
1S/C26H37N5O2/c1-5-11-30-17-19(25(32)31(26(33)27-6-2)13-8-12-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(16-28-22)15-23(21)30/h5,7,9-10,16,19,21,23,28H,1,6,8,11-15,17H2,2-4H3,(H,27,33)/t19-,21-,23-/m1/s1
InChI key
KORNTPPJEAJQIU-KJXAQDMKSA-N
基因信息
human ... DRD2(1813)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
生化/生理作用
包装
其他说明
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3