主要文件
UST127
Supelco
TPH混合
certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane: carbon disulfide (50:50)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
质量水平
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1.5 mL
制造商/商品名称
RTC UST-127
浓度
2000 μg/mL in dichloromethane: carbon disulfide (50:50)
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
environmental
petroleum
包装形式
matrix material
储存温度
2-30°C
一般描述
该有证标准物质(CRM)是根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证的。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
应用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
其他说明
分析物的数值在批次间变化很大。有些批次可能未包含所有分析物。
分析物
说明
    Decane
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Octane
    Octatriacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratriacontane
    Triacontane
    查看所有结果 (17)
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
-22.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-30 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)