agency
according to ISO 17025
according to ISO 17034
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包裝
pkg of 1 × 50 g
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
mixture
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Total acid number standard is used for the verification of analytical instruments used to determine acid number by potentiometric titration. It may be typically used in, but not limited to, the analysis of used oils and lubricants.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门