主要文件
ST407
Sigma-Aldrich
SilaCOgen
≥95.0% (GC)
别名:
Methyldiphenylsilanecarboxylic acid, 1-Methyl-1,1-diphenylsilanecarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H14O2Si
CAS号:
分子量:
242.35
分類程式碼代碼:
12352101
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
應用
SilaCOgen is a silanecarboxylic acid whose decomposition is used as a source of CO.
Learn more about CO releasing molecules from Prof. Skrydstrup
SilaCOgen can be used with COware Platform
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)