Key Documents
SQC009
Supelco
土壤-有奖氯农药基质标准品
certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
製造商/商標名
RTC SQC-009
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
基質
soil
應用
environmental
格式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
一般說明
该认证标准物质(CRM)是根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证的。有关此CRM使用的所有信息请见分析证书。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品的分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
其他說明
分析物的值因批次而异。一些批次可能不包含所有分析物。
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)