主要文件
PSRI05K
20 °C、25 °C和30 °C时的折射率标准品
Nominal RI Value 1.4206 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
质量
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
应用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
24.8 °F - closed cup
闪点(°C)
-4.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)