PHR3364
Terbinafine Related Compound D
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
别名:
4-Methylterbinafine hydrochloride, ((2E)-N,6,6-trimethyl-N-[(4-methylnaphthalen-1-yl)methyl]-hept-2-en-4-yn-1-amine hydrochloride), (2E)-N,6,6-Trimethyl-N-[(4-methylnaphthalen-1-yl)methyl]-hept-2-en-4-yn-1-amine hydrochloride, N-[(2E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N,4-dimethyl-1-naphthalenemethanamine hydrochloride
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1437701
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C22H27N.ClH/c1-18-13-14-19(21-12-8-7-11-20(18)21)17-23(5)16-10-6-9-15-22(2,3)4;/h6-8,10-14H,16-17H2,1-5H3;1H/b10-6+;
InChI 密鑰
JXWRQBRLTBNAKG-AAGWESIMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3