PHR2952
Carvedilol Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
别名:
1,1′-{[2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl]nitrilo}bis[3-(9H-carbazol-4-yloxy)-propan-2-ol], 3,3′-[2-(2-Methoxyphenoxy)ethylazanediyl]bis[1-(9H-carbazol-4-yloxy)propan-2-ol]
About This Item
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1096644
API类
carvedilol
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 40 mg
应用
pharmaceutical
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)CC(O)COc5cccc6[nH]c7ccccc7c56
InChI
1S/C39H39N3O6/c1-45-34-16-6-7-17-35(34)46-21-20-42(22-26(43)24-47-36-18-8-14-32-38(36)28-10-2-4-12-30(28)40-32)23-27(44)25-48-37-19-9-15-33-39(37)29-11-3-5-13-31(29)41-33/h2-19,26-27,40-41,43-44H,20-25H2,1H3
InChI key
JRLQBMKMDMZBGW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
应用
分析说明
其他说明
相关产品
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3