certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
API 家族
estradiol
形狀
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18+/m1/s1
InChI 密鑰
VOXZDWNPVJITMN-SFFUCWETSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
雌二醇(称为 α 雌二醇或 17 α 雌二醇)是组织培养中人乳腺癌细胞中的一种具有生物活性的雌激素。17-雌二醇及其选择性受体 ER-X 不属于经典激素/受体内分泌系统,而是属于在发育中和成人大脑中具有重要的自分泌/旁分泌功能的系统。17-雌二醇可能对更年期的激素替代策略以及治疗阿尔茨海默病和缺血性中风等神经退行性疾病具有重大意义。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC3407。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3