certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. P2155009
traceable to USP 1544938
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
mp
115-118 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical small molecule
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)c1cc(CCC(=O)OCC(COC(=O)CCc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)(COC(=O)CCc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)COC(=O)CCc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(c1O)C(C)(C)C
InChI
1S/C73H108O12/c1-65(2,3)49-33-45(34-50(61(49)78)66(4,5)6)25-29-57(74)82-41-73(42-83-58(75)30-26-46-35-51(67(7,8)9)62(79)52(36-46)68(10,11)12,43-84-59(76)31-27-47-37-53(69(13,14)15)63(80)54(38-47)70(16,17)18)44-85-60(77)32-28-48-39-55(71(19,20)21)64(81)56(40-48)72(22,23)24/h33-40,78-81H,25-32,41-44H2,1-24H3
InChI 密鑰
BGYHLZZASRKEJE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註