About This Item
线性分子式:
CH3OCOCH=CHCOOCH3
CAS号:
分子量:
144.13
Beilstein:
774590
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
API类
dimethyl fumarate
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
沸点
192-193 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
应用
pharmaceutical small molecule
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
InChI key
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
基因信息
human ... KEAP1(9817)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB9868。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1