Merck
PHR1932
Supelco
异烟肼
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
异烟肼, 4-吡啶羧酸酰肼, INH, 异烟酸肼, 雷米封
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7N3O
CAS号:
分子量:
137.14
Beilstein:
119374
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to BP 1083
traceable to Ph. Eur. I0500000
traceable to USP 1349706
API类
isoniazid
表单
powder
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
mp
171-173 °C (lit.)
应用
pharmaceutical
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NNC(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H7N3O/c7-9-6(10)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,7H2,(H,9,10)
InChI key
QRXWMOHMRWLFEY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
药物二级标准品CRM,为制药行业QC实验室及生产质量控制和研发,提供了一种方便、高性价比且符合相关法规的替代方案。
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
针对结核菌的抗生素,抑制分枝菌酸的生物合成。由肝脏 N-乙酰转移酶 (NAT) 和 细胞色素 P450 2E1 (CYP2E1) 代谢形成肝毒素。选择性诱导 CYP2E1 的表达。可逆抑制 CYP2C19 和 CYP3A4 的活性,在临床相关浓度下机械性地灭活 CYP1A2、CYP2A6、CYP2C19 和 CYP3A4。
分析说明
这些二级标准品可溯源到USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
附注
欲查看此物质的分析证书样本,请在下面的对话框中输入 LRAC3171。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)