Merck
PHR1917
Supelco
盐酸丁螺环酮
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
丁螺环酮盐酸盐 盐酸盐, N-[4-[4-(2-嘧啶基)-1-哌嗪基] 丁基]-8-氮杂螺[4.5]癸烷-7,9-二酮 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H31N5O2 · HCl
CAS号:
分子量:
421.96
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000131
API类
buspirone
表单
solid
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 500 mg
应用
pharmaceutical
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[H].O=C1CC2(CCCC2)CC(=O)N1CCCCN3CCN(CC3)c4ncccn4
InChI
1S/C21H31N5O2.ClH/c27-18-16-21(6-1-2-7-21)17-19(28)26(18)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20;/h5,8-9H,1-4,6-7,10-17H2;1H
InChI key
RICLFGYGYQXUFH-UHFFFAOYSA-N
基因信息
human ... HTR1A(3350)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
5-HT 1A 血清素受体激动剂;抗焦虑药。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAB2760。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)