Merck
PHR1915
Supelco
2,2,4-三甲基戊烷
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
2,2,4-三甲基戊烷, 异辛烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1696876
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
蒸汽密度
3.9 (vs air)
蒸汽壓力
41 mmHg ( 21 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
745 °F
expl. lim.
6 %
包裝
ampule of 3x1.2 mL
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.391 (lit.)
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI 密鑰
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。2,2,4-三甲基戊烷(异辛烷)是一种主要参考燃料,其任意辛烷值为100,能够顺利燃烧而不产生任何爆震音。它主要用于提高燃烧燃料的辛烷值。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
本认证参考材料是根据国际标准化组织指南 17034 和国际标准化组织/国际电工委员会 17025 生产和认证的。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的文档栏中输入 LRAB0908。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
10.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-12 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Amirhossein Hakamivala et al.
Bioactive materials, 5(1), 142-152 (2020-02-20)
Cartilage injury affects millions of people throughout the world, and at this time there is no cure. While transplantation of stem cells has shown some success in the treatment of injured cartilage, such treatment is limited by limited cell sources
Nurettin Sahiner et al.
Carbohydrate polymers, 159, 29-38 (2017-01-01)
Poly(hyaluronic acid) (p(HA)) particles with sizes from few hundred nm to few tens of micrometer were synthesized by using epoxy groups containing crosslinker glycerol diglycidyl ether (GDE) with high yield, 94±5%. P(HA) particles were oxidized by treatment with sodium periodate