Merck
PHR1579
Supelco
熊去氧胆酸
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
熊去氧胆酸, 3α,7β-二羟基-5β-胆酸-24-羧酸, 5β-胆酸-24-羧酸-3α,7β-二醇, 7β-羟基石胆酸, UDCS
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H40O4
CAS号:
分子量:
392.57
Beilstein:
3219888
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. U0800000
traceable to USP 1707806
API 家族
ursodiol
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 500 mg
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
203-204 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C[C@H](CCC(O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1
InChI 密鑰
RUDATBOHQWOJDD-UZVSRGJWSA-N
基因資訊
human ... NR1H4(9971)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
熊去氧胆酸(ursodiol)是一种重要的胆酸,生理上通过肠道菌群介导的鹅去氧胆酸(chenodiol)差向异构化形成。广泛用于联合鹅去氧胆酸促进胆结石溶解并治疗胆汁淤积性肝病。
用于质量控制的经认证的药物二级标准为制药实验室和制造商提供了一种方便且具有成本效益的药典主要标准替代品
Certified pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to in-house working standards.
應用
熊去氧胆酸可作为药物参考标准品,用于通过荧光衍生化液相色谱技术对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告(CoA)示例,请在下框中输入LRAC4017。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Simple and sensitive fluorimetric liquid chromatography for simultaneous analysis of chenodiol and ursodiol in pharmaceutical formulations
Lin CM, et al.
Analytica Chimica Acta, 493(2), 159-166 (2003)