certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to Ph. Eur. C1510000/1520000
traceable to USP 1111001/1111103
描述
Chlorhexidine digluconate solution at approximately 20% in water
API类
chlorhexidine
CofA
current certificate can be downloaded
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
single component solution
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C6H12O7/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t;2*2-,3-,4+,5-/m.11/s1
InChI key
YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
应用
生化/生理作用
分析说明
其他说明
附注
推荐产品
相关产品
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3