Merck
PHR1267
Supelco
乙基麦芽酚
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
2-乙基-3-羟基-4 H -吡喃-4-酮, 乙基麦芽酚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H8O3
CAS号:
分子量:
140.14
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
质量水平
Agency
traceable to USP 1266008
API类
ethyl maltol
CofA
current certificate can be downloaded
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
85-95 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
InChI key
YIKYNHJUKRTCJL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。乙基麦芽酚是一种复杂的杂环有机化合物,广泛用作葡萄酒中的增味剂。它有助于防止遮盖和稳定葡萄酒的味道。乙基麦芽酚可以抑制真菌的生长,也可以作为葡萄酒中的平滑剂/稳定剂。
应用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析说明
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他说明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
附注
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC3705。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相关产品
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Alcohol, Tobacco and Firearms Quarterly Bulletin (1990)
Dictionary of Flavor (2008)