Merck
PHR1057
Supelco
呋塞米
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
FUR, 4-氯-N-呋喃基-5-氨磺酰邻氨基苯甲酸, 5-(氨基磺酰基)-4-氯-2-([2-呋喃甲基]氨基)苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H11ClN2O5S
CAS号:
分子量:
330.74
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 547
traceable to Ph. Eur. F0700000
traceable to USP 1287008
API 家族
furosemide
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
220 °C (dec.) (lit.)
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NS(=O)(=O)c1cc(C(O)=O)c(NCc2ccco2)cc1Cl
InChI
1S/C12H11ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h1-5,15H,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
InChI 密鑰
ZZUFCTLCJUWOSV-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SLC12A1(6557)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。呋塞米是一种利尿药,可用于多种治疗应用,例如肝硬化、心脏功能不全和动脉高血压。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
呋塞米属于髓袢利尿药类。它用于预防与肾脏和心脏功能不全有关的高血压。
應用
呋塞米可用作药物参考标准品,用于通过荧光法、分光光度法和高效液相色谱法(HPLC)测定药物制剂中的分析物。
在使用气相色谱-质谱法 (GC-MS) 测定人尿液样本中呋塞米浓度时,呋塞米也可用作参比标准品。呋塞米可用作药物参考标准品,用于通过漫反射光谱法定量测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
抑制肾脏中离子的协同运输。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
本认证参考材料是根据国际标准化组织指南 17034 和国际标准化组织/国际电工委员会 17025 生产和认证的。所有关于客户关系管理的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAA7130。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Simultaneous Determination of the Diuretics Triamterene and Furosemide in Pharmaceutical Formulations and Urine by HPLC-EC
Barroso MB, et al.
Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 19(2), 231-246 (1996)
Rapid determination of diuretics in human urine by gas chromatography?mass spectrometry following microwave assisted derivatization
Amendola L, et al.
Analytica Chimica Acta, 475, 125-136 (2003)
Flow-Based Fluorimetric Determination of Furosemide in Pharmaceutical Formulations and Biological Samples: Use of Micelar Media to Improve Sensitivity
Silva S, et al.
Analytical Letters, 41(1), 66-79 (2008)
Sensitive micro analysis of frusemide (furosemide) in bulk drug and formulations by visible spectrophotometry and high performance liquid chromatography (HPLC)
Basavaiah K and Chandrashekar U
Indian Journal of Chemical Technology, 249(1), 117-126 (2005)
Simultaneous determination of amiloride and furosemide in pharmaceutical formulations by first digital derivative spectrophotometry
Toral MI, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 249(1), 117-126 (2002)