等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥90.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(O[C@@]12[C@@]3([H])[C@H](OC)[C@]4([H])[C@](COC)(CN(C)[C@H]35)[C@H](O)C[C@H](OC)[C@@]45[C@]([H])(C[C@@H](OC)[C@@H]2O)[C@]1([H])C(OC(C6=CC=CC=C6)=O)O)=O
InChI
1S/C32H45NO11/c1-16(34)44-32-22(29(38)43-28(37)17-10-8-7-9-11-17)18(12-19(40-4)27(32)36)31-21(41-5)13-20(35)30(15-39-3)14-33(2)26(31)23(32)24(42-6)25(30)31/h7-11,18-27,29,35-36,38H,12-15H2,1-6H3/t18-,19-,20-,21+,22-,23+,24+,25-,26?,27+,29?,30+,31+,32-/m1/s1
InChI 密鑰
IORXNCZGFBAKNU-IIEDEHCPSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3