NISTRM8496
别名:
Cellulose pulp
1 of 10
NIST8495
Northern Softwood Bleached Kraft Pulp
NISTRM8495
Northern softwood
Sigma-Aldrich
C6288
纤维素
435236
310697
GF30719471
不锈钢-AISI 316l
370959
碱木质素
C8002
α纤维素
182702
聚偏二氟乙烯
769533
三氧化二铬(III)
certified reference material
100
NIST®
environmental
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
药典和计量机构标准品_参考物质_分析化学-默克生命科学
11 - Combustible Solids
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。