主要文件
NIST2589
粉末涂料
NIST® SRM® 2589, nominal 10% lead
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
包裝
pkg of 35 g
製造商/商標名
NIST®
應用
coatings
格式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Certified for the analytes listed below.
Lead (Pb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Calcium (Ca), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Titanium (Ti), Zinc (Zn), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)