主要文件
NIST1741
Zinc-aluminum alloy
NIST® SRM® 1741
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
包裝
pkg of disk
製造商/商標名
NIST®
格式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)