Merck
N250
通用粘度标准;UKASISO/IEC17025和ISO17034认证
viscosity 486.7 mPa.s (25 °C)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
黏度
486.7 mPa.s(25 °C)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
426.2 - 494.6 °F
閃點(°C)
219 - 257 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Marc A J Morgan et al.
Genes & development, 31(19), 2003-2014 (2017-11-02)
Histone H3 Lys4 (H3K4) methylation is a chromatin feature enriched at gene