agency
BCR®
IRMM®
製造商/商標名
JRC
格式
matrix material
SMILES 字串
[Al]
InChI
1S/Al
InChI 密鑰
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
IRMM532C
IRMM532C
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
IRMM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3